MABT1363M
Anti-GM130 Antibody, clone 4A3
clone 4A3, from mouse
Sinônimo(s):
Golgin subfamily A member 2, 130 kDa cis-Golgi matrix protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A3, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Golga2(64528)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GM130 in Western Blotting applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunocytochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51; Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunohistochemistry applications (Seemann, J., et. al. (2002). Science. 295(5556):848-51).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GM130 in Immunoprecipitation applications (Diao, A., et. al. (2003) J Cell Biol. 160(2):201-12; Diao, A., et. al. (2008) J Cell Biol. 283(11):6957-67).
Cell Structure
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GM130 in human small intestine tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1