Documentos Principais
SAB5700757
Sigma-Aldrich
Anti-TSG101 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
TSG10, TSG101, TSG101 / VPS23, VPS23
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
31
43
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
0.47 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSG101(7251)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to a group of apparently inactive homologs of ubiquitin-conjugating enzymes. The gene product contains a coiled-coil domain that interacts with stathmin, a cytosolic phosphoprotein implicated in tumorigenesis. The protein may play a role in cell growth and differentiation and act as a negative growth regulator. In vitro steady-state expression of this tumor susceptibility gene appears to be important for maintenance of genomic stability and cell cycle regulation. Mutations and alternative splicing in this gene occur in high frequency in breast cancer and suggest that defects occur during breast cancer tumorigenesis and/or progression.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300 to the C-terminus of human TSG101 (NP_006283.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700757-100UL4065265180887