Documentos Principais
SAB5700125
Sigma-Aldrich
Anti-XPA antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
XP1, XPA, XPAC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
31
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
2.02 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XPA(7507)
Descrição geral
This gene encodes a zinc finger protein involved in DNA excision repair. The encoded protein is part of the NER (nucleotide excision repair) complext which is responsible for repair of UV radiation-induced photoproducts and DNA adducts induced by chemical carcinogens. Mutations in this gene are associated with xeroderma pigmentosum complementation group A. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-273 of human XPA (NP_000371.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700125-100UL4065265168700