SAB4200175
Anti-Atg101 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Atg13-interacting protein, Anti-C12orf44, Anti-autophagy-related protein 101, Anti-chromosome 12 open reading frame 44
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~30 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over expressing human Atg101
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C12orf44(60673)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunopurification
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200175-25UL | |
SAB4200175-200UL | 4061838035134 |