04-822
Anti-Rho (-A, -B, -C) Antibody, clone 3L74, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 3L74, Upstate®
Sinônimo(s):
ras homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3L74, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHOA(387)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
A 1:1000-1:4000 dilution of this lot detected Rho (-A, -B, -C) in RIPA lysates from human HL-60 and rat PC-12 cells. This antibody also recognized recombinant RhoA protein, but not recombinant rac1 or cdc42 proteins.
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1