ABS1848
Anti-Rho (-A, -B, -C) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Transforming protein RhoA, h12, Rho-related GTP-binding protein RhoB, h6, Rho-related GTP-binding protein RhoC, h9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), nematode (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
G-proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected RhoA family GTPase in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1