05-747
Anti-phospho-MEK1 (Ser218/222)/MEK2 (Ser222/226) Antibody, rabbit monoclonal
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-CFC3, Anti-MAPKK1, Anti-MEK1, Anti-MEL, Anti-MKK1, Anti-PRKMK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer218/pSer222)
Informações sobre genes
human ... MAP2K1(5604)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
MAP Kinases
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2