T5701
Anti-TSG101 antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Tumor Suspectibility Gene 101
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 46 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysates of rat fibroblast Rat-1 and mouse fibroblast NIH3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using cell lysates of human A431 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSG101(7251)
mouse ... Tsg101(22088)
rat ... Tsg101(292925)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1