Documentos Principais
SAB5701242
Sigma-Aldrich
Anti-PRSS2 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
rat, human, mouse
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRSS2(5645)
Descrição geral
This gene belongs to the trypsin family of serine proteases and encodes anionic trypsinogen. It is part of a cluster of trypsinogen genes that are located within the T cell receptor beta locus. Enzymes of this family cleave peptide bonds that follow lysine or arginine residues. This protein is found at high levels in pancreatic juice and its upregulation is a characteristic feature of pancreatitis. This protein has also been found to activate pro-urokinase in ovarian tumors, suggesting a function in tumor invasion. In addition, this enzyme is able to cleave across the type II collagen triple helix in rheumatoid arthritis synovitis tissue, potentially participating in the degradation of type II collagen-rich cartilage matrix. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
Recombinant protein of human PRSS2.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)