05-1098
Anti-acetyl CoA Carboxylase Antibody, clone 7D2.2
clone 7D2.2, from mouse
Sinônimo(s):
acetyl-CoA carboxylase 1, acetyl-CoA carboxylase-alpha, acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D2.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACACA(31)
rat ... Acaca(60581)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Western Blot (SNAP ID) Analysis: 1 µg/mL from a previous lot detected acetyl CoA Carboxylase on 10 µg of human heart lysate.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl CoA Carboxylase on 10 µg of human heart lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human heart lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1