MABS830
Anti-Acetyl CoA Carboxylase 1 Antibody, clone 7H4.2
clone 7H4.2, from mouse
Sinônimo(s):
ACC1, ACC-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7H4.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACACA(31)
mouse ... Acaca(107476)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lyate.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1