Documentos Principais
SAB5701118
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM5 antibody produced in mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
2.17 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEACAM5(1048)
Descrição geral
This gene encodes a cell surface glycoprotein that represents the founding member of the carcinoembryonic antigen (CEA) family of proteins. The encoded protein is used as a clinical biomarker for gastrointestinal cancers and may promote tumor development through its role as a cell adhesion molecule. Additionally, the encoded protein may regulate differentiation, apoptosis, and cell polarity. This gene is present in a CEA family gene cluster on chromosome 19. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
Recombinant protein of human CEACAM5
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1