MABC1123
Anti-CEACAM5 (CD66e) Antibody, clone M5A
clone M5A, from mouse
Sinônimo(s):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, Carcinoembryonic antigen, Meconium antigen 100, CD66e
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M5A, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEACAM5(1048)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected CEACAM5 (CD66e) in Radioimmunoassay applications (Nittka, S., et. al. (2014). PLoS One. 9(9):e106921; Yazaki, P.J., et. al. (2004). Protein Eng Des Sel. 17(5):481-9; Yazaki, P.J., et. al. (2013). Protein Eng Des Sel. 26(3):187-93).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CEACAM5 (CD66e) in one million HT29 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade