SAB5600116
Anti-HA-Tag antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM305, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Human influenza hemagglutinin amino acids 98-106
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM305, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
técnica(s)
flow cytometry: 0.1-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.1-1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.01-0.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-1 μg/mL
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3