04-902
Anti-HA Tag Antibody, clone DW2, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone DW2, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DW2, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates (common species)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
Lysates from non-transfected (lane 1) and HAtagged WNT-1 transfected (lane 2) HEK293 cells were resolved by electrophoresis, transferred to nitrocellulose and probed with anti-HA-Tag, clone DW2 (1:1,000 dilution).
Proteins were visualized using a goat anti-rabbit secondary antibody conjugated to HRP and a chemiluminescence detection system.
Arrow indicates the HA-tagged protein (~49 kDa). The apparent molecular weight is related to the tagged protein.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HA-tagged WNT-1 protein.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1