SAB5200074
Monoclonal Anti-SCN2A1 antibody produced in mouse
clone S69-3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-NachII, Anti-Nav1.2, Anti-Nav1.2, S69-3, Anti-SCN, Anti-SCN2A, Anti-Scpll
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S69-3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 250 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Scn2a1(24766)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)