SAB5200006
Monoclonal Anti-CRYAA antibody produced in mouse
clone 1H3.B8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-Acry1, Anti-Alpha A Crystallin, Anti-CRYA1, Anti-CRYAA, Anti-Heat Shock protein beta4, Anti-HspB4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H3.B8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 20 kDa
reatividade de espécies
bovine, rat, mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRYAA(1409)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)