Key Documents
SAB4701042
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
clone EM-30
Sinônimo(s):
NO2-Tyr
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EM-30, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
nitration (Tyr)
Descrição geral
The antibody EM-30 detects nitrotyrosine group in biological material. It can be used as a marker for peroxynitrite formation in particular tissues.
Imunogênio
NO2-Tyr-CH2-Thyroglobulin
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.