Key Documents
SAB4700929
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD169/Siglec1 antibody produced in mouse
clone 7-239
Sinônimo(s):
SIGLEC1, SN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7-239, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NP_075556
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIGLEC1(6614)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 7-239 recognizes CD169 (sialoadhesin, Siglec-1), a 210 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on macrophages and dendritic cells.
Imunogênio
human rhinovirus 14-infected monocyte-derived dendritic cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.