MABT328
Anti-Siglec-1 (CD169) Antibody, clone 5F1.1
clone 5F1.1, from mouse
Sinônimo(s):
Sialoadhesin, Sialic acid-binding Ig-like lectin 1, Siglec-1, CD169, Siglec-1 (CD169)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIGLEC1(6614)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Siglec-1 (CD169) in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1