AB3553
Anti-Thiazide-Sensitive NaCl Cotransporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-NCC, Anti-NCCT, Anti-TSC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rabbit, mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC12A3(6559)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:500-1:2,000 on rat or mouse kidney tissue. Suggested fixative is 3% paraformaldehyde for 5 minutes by vascular perfusion. Suggested blocking buffer is PBS containing 10% normal goat serum. Suggested dilution buffer is PBS containing 1% BSA. Overnight incubation with the antibody at 2-8°C is recommended.Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Rat kidney.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2