AB9610-AF555
Anti-Olig-2 Antibody Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Oligodendrocyte transcription factor 2, bHLHe19, Olg-2, Oligo2, RACK17, RK17
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OLIG2(10215)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Transcription Factors
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: An 1:150 dilution of this antibody detected Olig-2 in mouse brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2