SAB4701040
Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse
clone Bu20a
Sinônimo(s):
5-bromodeoxyuridine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Bu20a, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade