Documentos Principais
SAB4300434
Sigma-Aldrich
Anti-PAK1/PAK2/PAK3 (Ab-423/402/421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CDKN1A antibody produced in rabbit, Anti-MGC130000 antibody produced in rabbit, Anti-PAK65 antibody produced in rabbit, Anti-p21 protein (Cdc42 / Rac)-activated kinase 1 / 2 / 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
61-67 kDa
68-74 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(R-S-T-M-V)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 421-425/400-404/419-423 (R-S-T-M-V), according to the proteins PAK1/PAK2/PAK3.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
The activated kinase acts on a variety of targets. Likely to be the GTPase effector that links the Rho-related GTPases to the JNK MAP kinase pathway. Activated by CDC42 and RAC1. Involved in dissolution of stress fibers and reorganization of focal complexes. Involved in regulation of microtubule biogenesis through phosphorylation of TBCB. Activity is inhibited in cells undergoing apoptosis, potentially due to binding of CDC2L1 and CDC2L2.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)