SAB4200669
Anti-Digoxin antibody, Mouse monoclonal
clone DI-22, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
12β-Hydroxydigitoxin, Monoclonal Anti-Digoxin antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DI-22, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.0 mg/mL
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.15-0.3 μg/mL
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- flow cytometry
- immunofluorescence
- DNA hybridization
- in-situ hybridization (ISH)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)