SAB4200382
Anti-FAM48A /P38IP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-C13, Anti-C13ORF19, Anti-FP757, Anti-Family with sequence similarity 48, member A, Anti-SPT20, Anti-bA421P11.4, Anti-p38 interacting protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~95 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using monkey COS7 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse A20 and rat PC12 cells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAM48A(55578)
mouse ... Fam48a(56790)
rat ... Fam48a(361946)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)