SAB3700455
Anti-Hamster IgG (H+L) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
hamster
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ChIP : User Optimized
Western Blot : 1:2,000 - 1:10,000
Immunohistochemistry: 1:1,000 - 1:5,000
ImmunoPrecipitation: User Optimized
propriedades físicas
forma física
Exoneração de responsabilidade