SAB4200084
Monoclonal Anti-AGO1 antibody produced in rat
~1 mg/mL, clone 4B8, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-Argonaute-1, Anti-Eukaryotic Translation Initiation Factor 2c, subunit 1, Anti-GERP95, Anti-Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~95 kDa
reatividade de espécies
human, canine, mouse, monkey, bovine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell extracts
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF2C1(26523)
mouse ... Eif2c1(236511)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Monoclonal Anti-AGO1 antibody produced in rat has been used in:
- western blotting
- immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation(CHIP) assay
- RNA immunoprecipitation
- RNA-nChIP experiments
Immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?