Documentos Principais
SAB2105537
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-GLYT2, Anti-NET1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
87 kDa
reatividade de espécies
horse, dog, rabbit, bovine, rat, human, guinea pig, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SLC6A5(9152)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC6A5
Ações bioquímicas/fisiológicas
This gene encodes a sodium- and chloride-dependent glycine neurotransmitter transporter. This integral membrane glycoprotein is responsible for the clearance of extracellular glycine during glycine-mediated neurotransmission. This protein is found in glyc
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LIVTCTNSATSIFAGFVIFSVIGFMANERKVNIENVADQGPGIAFVVYPE
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)