Documentos Principais
MAB5364
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-reelina, a.a. 164-496 mreelina, clone G10
clone G10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ETL7, Anti-LIS2, Anti-PRO1598, Anti-RL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
G10, monoclonal
reatividade de espécies
rodent, mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RELN(5649)
Descrição geral
A estrutura altamente estratificada do córtex cerebral é estabelecida através do padrão de migrações de células neuronais. O primeiro passo é a criação da camada primordial, a pré-placa, composta por células gliais radiais e os primeiros neurônios gerados. Entre esses neurônios estão os neurônios Cajal-Retzius. Na próxima etapa, a pré-placa se divide em uma zona superficial (marginal), onde residem os neurônios Cajal-Retzius, e uma subplaca profunda onde os neurônios se formam. Os neurônios que migram da subplaca formam a placa cortical. Essa migração ocorre nas fibras gliais radiais.
O mutante reeler em camundongos exibe um padrão anormal de migração celular em todo o córtex cerebral e cerebelar. A pré-placa se forma normalmente e os neurônios se diferenciam nos momentos corretos na zona ventricular. No entanto, em vez de formar o arranjo normal "de dentro para fora" dos neurônios na placa cortical, os neurônios mais velhos são encontrados mais distantes da zona ventricular, enquanto os neurônios mais jovens não migram para muito longe. O córtex cerebral reeler é invertido em relação ao do camundongo do tipo selvagem.
O defeito dos camundongos reeler parece estar na produção de uma proteína da matriz extracelular pelas células de Cajal-Retzius(D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.) Esta proteína de 388 kDa é produzida por camundongos do tipo selvagem, mas não pelos mutantes reeler. Pensa-se que esta proteína reelina é crucial para posicionar o neurônio migratório dentro da placa cortical (Figura 1). Na ausência de reelina, o neurônio em migração estaria “perdido” e a placa cortical ficaria anormal. Ainda não sabemos os mecanismos pelos quais Reelin informa as células quanto à sua posição, como a célula responde a reelina e por que a ausência de reelina deveria dar origem a uma placa "invertida". Contudo, a identificação da proteína codificada pelo gene reeler deverá permitir-nos iniciar estes estudos.
Especificidade
O anticorpo apresenta reatividade fraca à reelina de outras espécies.
Reelin
Imunogênio
Aminoácidos de reelina recombinantes 164-496
Epítopo: a.a. 164-496 mreelina
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecta reelina usando este anticorpo anti-reelina, a.a. 164-496 mreelina, clone G10 validado para uso em IH & WB.
Imuno-histoquímica: Um lote anterior deste anticorpo foi usado em IH.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Cones de crescimento & Orientação do axônio
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisados de cérebro de rato.
Análise de Western blot:
Uma diluição de 1:500 deste anticorpo detectou reelina em 10 μg de lisados de cérebro de rato.
Descrição-alvo
Aprox. 388 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG1 monoclonal de camundongo em tampão contendo tampão fosfato de 0,02 M com NaCl 0,25 M e azida sódica a 0,1%.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Fígado de camundongo, rim, lisado de cérebro de rato
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Breaches of the pial basement membrane and disappearance of the glia limitans during development underlie the cortical lamination defect in the mouse model of muscle-eye-brain disease.
Huaiyu Hu, Yuan Yang, Amber Eade, Yufang Xiong, Yue Qi
The Journal of Comparative Neurology null
Early serotonergic projections to Cajal-Retzius cells: relevance for cortical development.
Janusonis, S; Gluncic, V; Rakic, P
The Journal of Neuroscience null
Origins and migratory routes of murine Cajal-Retzius cells.
Fernando Garcia-Moreno,Laura Lopez-Mascaraque,Juan A De Carlos
The Journal of Comparative Neurology null
Localization of the transcriptional coactivator PGC-1alpha to GABAergic neurons during maturation of the rat brain.
Rita Marie Cowell,Kathryn Rose Blake,James W Russell
The Journal of Comparative Neurology null
Gülşen Sürmeli et al.
Neuron, 88(5), 1040-1053 (2015-11-27)
Deep layers of the medial entorhinal cortex are considered to relay signals from the hippocampus to other brain structures, but pathways for routing of signals to and from the deep layers are not well established. Delineating these pathways is important