S7771
(S)-(−)-Sulpiride
≥98% (titration)
Sinônimo(s):
(S)-5-Aminosulfonyl-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, Levosulpiride
Ensaio
≥98% (titration)
pf
183-186 °C (lit.)
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
chave InChI
BGRJTUBHPOOWDU-NSHDSACASA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814)
rat ... Adra1a(29412) , Drd2(24318) , Drd3(29238) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?