S4069
SL327
≥98% (HPLC), Mixture of E & Z isomers, solid
Sinônimo(s):
α-[Amino-(4-aminophenylthio)methylene)-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, SL 327, SL-327
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to off-white
pf
127-128.2 °C
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N\C(Sc1ccc(N)cc1)=C(\C#N)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C16H12F3N3S/c17-16(18,19)14-4-2-1-3-12(14)13(9-20)15(22)23-11-7-5-10(21)6-8-11/h1-8H,21-22H2/b15-13+
chave InChI
JLOXTZFYJNCPIS-FYWRMAATSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?