S1450
Anti-Superoxide Dismutase (MnSOD) (DD-17)−Cy3 antibody produced in rabbit
1-2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IPO-B, Anti-Indophenoloxidase B, Anti-MNSOD, Anti-Manganese Superoxide Dismutase 2, Anti-Manganese dependent SOD, Anti-Mitochondrial SOD, Anti-SOD2, Anti-Superoxide dismutase 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
1-2 mg/mL
técnica(s)
direct immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa, rat NRK and mouse 3T3 cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOD2(6648)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)