S0191
Sonic Hedgehog Peptide from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, Fused to a histidine tag at the C-terminus, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Shh
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.4-3.0 μg/mL ED50
peso molecular
predicted mol wt 20 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Shh(20423)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.