R9281
Rotigotine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(−)-(S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl(2-(2-thienyl)ethyl)amino)-1-naphthol hydrochloride, (−)-N 0437, N 0923, Neupro, SPM 962
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
UCB Inc.
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2
InChI
1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
chave InChI
CEXBONHIOKGWNU-NTISSMGPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2