R3655
Rubitecan
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-nitrocamptothecin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rubitecan,
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
182-186 °C
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+]([O-])=O)C2=O
InChI
1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
chave InChI
VHXNKPBCCMUMSW-FQEVSTJZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)