68338
Hexylene glycol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid (or viscous liquid)
Lim. expl.
7.4 %
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
n20/D 1.428
pH
6-8 (25 °C, 1 M in H2O)
p.e.
197 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
chave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?