R140
Ro 04-6790 dihydrochloride
solid
Sinônimo(s):
4-Amino-N-[2,6-bis(methylamino)-4-pyrimidinyl]benzenesulfonamide dihydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
originador
Roche
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CNc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(NC)n1
InChI
1S/C12H16N6O2S.2ClH/c1-14-10-7-11(17-12(15-2)16-10)18-21(19,20)9-5-3-8(13)4-6-9;;/h3-7H,13H2,1-2H3,(H3,14,15,16,17,18);2*1H
chave InChI
QOAXXMSJHQHSFV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR6(3362)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3