S1194
SB-258585 dihydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-Iodo-N-[4-methoxy-3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]benzene-sulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Store under nitrogen; package with desiccants at 4°C
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(I)cc2)cc1N3CCN(C)CC3
InChI
1S/C18H22IN3O3S.2ClH/c1-21-9-11-22(12-10-21)17-13-15(5-8-18(17)25-2)20-26(23,24)16-6-3-14(19)4-7-16;;/h3-8,13,20H,9-12H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
QDYGVTFRTVLFCD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves