R0635
Retinyl Acetate-Water Soluble
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Retinyl acetate, Retinol Acetate, Vitamin A, Retinol acetate, Vitamin A acetate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to light yellow
pf
57-58 °C
solubilidade
H2O: 400 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
chave InChI
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Variante da fórmula
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3