R5754
9-cis-Retinal
vitamin A analog
Sinônimo(s):
Vitamin A aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
yellow to yellow-orange
pf
56-58 °C (lit.)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C\C=O)/C=C/C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+
chave InChI
NCYCYZXNIZJOKI-MKOSUFFBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
9-cis retinal is a natural ligand (chromophore) of the vertebrate rod visual pigment. 9-cis retinal is used in studies on the mechanisms of visual function.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.