Documentos Principais
PZ0243
Sigma-Aldrich
PF-06672131
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-(prop-2-yn-1-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, Probe 8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H21ClFN5O2
Número CAS:
Peso molecular:
453.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C32
InChI
1S/C23H21ClFN5O2/c1-4-10-32-21-13-19-16(12-20(21)29-22(31)6-5-9-30(2)3)23(27-14-26-19)28-15-7-8-18(25)17(24)11-15/h1,5-8,11-14H,9-10H2,2-3H3,(H,29,31)(H,26,27,28)/b6-5+
chave InChI
XZAHPCGWUZFHBI-AATRIKPKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06672131 is a selective EGFR kinase inhibitor thought to covalently react with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-06672131 has been used as a probe for proteomic analysis to identify off-target binding substrates. The dimethylaminomethyl (DMAM) group appears to increase compound stability in cancer cells with a resultant increase in protein reactivity from selective EGFR binding to widespread proteome-wide reactivity after treatment.
PF-06672131 is a selective EGFR kinase inhibitor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)