PZ0242
PF-06658607
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-1-(3-(4-Amino-3-(4-(3-ethynylphenoxy)phenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one, Ibrutinib-yne, Probe 4
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)