5.30758
BMX/BTK Inhibitor II, QL47
Sinônimo(s):
BMX/BTK Inhibitor II, QL47, 1-(1-Acryloylindolin-6-yl)-9-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one, BMX Inhibitor II, TEC Inhibitor II, Brutonʹs Tyrosine Kinase Inhibitor V, PI 3-K Inhibitor XXI, BTK Inhibitor V, BLK Inhibitor II
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
yellow
solubilidade
glacial acetic acid: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(ncc(c1)c2cc3c4[n]([c](ccc4cnc3cc2)=O)c5cc6c(cc5)CCN6C(=O)C=C)C
InChI
1S/C27H21N5O2/c1-3-25(33)31-11-10-17-4-7-21(13-24(17)31)32-26(34)9-6-19-14-28-23-8-5-18(12-22(23)27(19)32)20-15-29-30(2)16-20/h3-9,12-16H,1,10-11H2,2H3
chave InChI
RTRNJQOBEOISFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
BMX & BTK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3