PZ0241
PF-6422899
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-2-propenamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C20H14ClFN4O2/c1-3-7-28-18-10-16-13(9-17(18)26-19(27)4-2)20(24-11-23-16)25-12-5-6-15(22)14(21)8-12/h1,4-6,8-11H,2,7H2,(H,26,27)(H,23,24,25)
chave InChI
AZLXGJFHSLQCPV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)