Key Documents
PZ0220
Sigma-Aldrich
PF-06250112
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-5-Amino-1-(1-cyanopiperidin-3-yl)-3-(4-[2,4-difluorophenoxy]phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20F2N6O2
Peso molecular:
438.43
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06250112 is a potent inhibitor of Bruton′s tyrosine kinase (BTK). PF-06250112 blocks both B-cell receptor and FcR-mediated signaling, and prevents FcR-dependent, Antibody-mediated proteinuria in a mouse glomerulonephritis model.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology