Documentos Principais
PZ0360
Sigma-Aldrich
PF-4191834
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(3-(4-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl) phenylthio) phenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide, PF 4191834, Tetrahydro-4-[3-[[4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]thio]phenyl]-2H-pyran-4-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
393.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(C1(CCOCC1)C2=CC=CC(SC3=CC=C(C4=CC=NN4C)C=C3)=C2)=O
InChI
1S/C22H23N3O2S/c1-25-20(9-12-24-25)16-5-7-18(8-6-16)28-19-4-2-3-17(15-19)22(21(23)26)10-13-27-14-11-22/h2-9,12,15H,10-11,13-14H2,1H3,(H2,23,26)
chave InChI
DVNQWYLVSNPCJZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-4191834 a selective, non-redox, non-iron chelating competitive inhibitor of 5-lipoxygenase effective in inflammation and pain.
PF-4191834 is known to reduce the indications of arthritis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Jaime L Masferrer et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 334(1), 294-301 (2010-04-10)
5-Lipoxygenase (LOX) is an important arachidonic acid-metabolizing enzyme producing leukotrienes and other proinflammatory lipid mediators with potent pathophysiological functions in asthma and other inflammatory diseases. 4-(3-(4-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenylthio)phenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide (PF-4191834) is a novel, selective non-redox 5-lipoxygenase inhibitor effective in inflammation and pain. In