Key Documents
SML3576
Sigma-Aldrich
Mandipropamid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, 4-Chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetamide, Mandi
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H22ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
411.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C23H22ClNO4/c1-4-14-28-20-11-6-17(16-21(20)27-3)12-13-25-23(26)22(29-15-5-2)18-7-9-19(24)10-8-18/h1-2,6-11,16,22H,12-15H2,3H3,(H,25,26)
chave InChI
KWLVWJPJKJMCSH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mandipropamid (Mandi) is an agrochemical extensively used as fungicide. Mandipropamid specifically induces complex formation between a sixfold mutant of the plant hormone receptor pyrabactin resistance 1 (PYR1) and abscisic acid insensitive (ABI). Mandipropamid is a highly cell permeable, low toxic chemical inducers of proximity in vivo. It induces rapid colocalization of proteins contained fused receptor domain PYRMandi and receiver domain ABI.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Mandipropamid as a chemical inducer of proximity for in vivo applications
Nature Chemical Biology, 18, 64-69 (2022)