PZ0020
Temsirolimus
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
42-[3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate]-rapamycin, CCI-779
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H]1CC(CC[C@H]1OC(=O)C(C)(CO)CO)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](CC3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCCC4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C56H87NO16/c1-33-17-13-12-14-18-34(2)45(68-9)29-41-22-20-39(7)56(67,73-41)51(63)52(64)57-24-16-15-19-42(57)53(65)71-46(30-43(60)35(3)26-38(6)49(62)50(70-11)48(61)37(5)25-33)36(4)27-40-21-23-44(47(28-40)69-10)72-54(66)55(8,31-58)32-59/h12-14,17-18,26,33,35-37,39-42,44-47,49-50,58-59,62,67H,15-16,19-25,27-32H2,1-11H3/b14-12+,17-13+,34-18+,38-26+/t33-,35-,36-,37-,39-,40+,41+,42+,44-,45+,46+,47-,49-,50+,56-/m1/s1
chave InChI
CBPNZQVSJQDFBE-FUXHJELOSA-N
Informações sobre genes
human ... FKBP1A(2280)
Descrição geral
Aplicação
- in combination with radiation to study its effect on von Hippel Lindau (VHL) tumour suppressor gene-deficient renal carcinoma cell lines
- to induce autophagy
- as a mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) inhibitor to study the effect of cellular Akt-kinase on human papillomaviruses 16 (HPV16) late gene expression
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Protocolos
Sigma-Aldrich offers many products related to PKB/Akt for your research needs.