P9271
α-(4-Pyridyl N-oxide)-N-tert-butylnitrone
~95%
Sinônimo(s):
N-(4-Pyridylmethylene)-tert-butylamine N,N′-dioxide, N-tert-Butyl-α-(4-pyridyl)nitrone N′-oxide, POBN
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~95%
Formulário
crystals
pf
183-185 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)\[N+]([O-])=C/c1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-10(2,3)12(14)8-9-4-6-11(13)7-5-9/h4-8H,1-3H3/b12-8+
chave InChI
RNRMWTCECDHNQU-XYOKQWHBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?